Få mere at vide
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Artikelnummer. p-7084651
Diameter (metrisk) Udvendig:
200 mm
11,8 tommer
300 mm
450 mm
Porestørrelse:
40μ m
75μ m
1 mm
125 μm
150μ m
2 mm
250μ m
300μ m
425μ m
500μ m
600μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11567514
Brand: Endecotts™ 200SIW.040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Available in a variety of diameters and apertures
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Tekniske data
Porestørrelse 40μ m
Type Sigte
Diameter (engelsk) Ydre 7,87 tommer
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Woven Mesh
Si nummer 25