Få mere at vide
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Diameter (metrisk) Udvendig:
200 mm
11,8 tommer
300 mm
450 mm
Porestørrelse:
40μ m
75μ m
1 mm
125 μm
150μ m
2 mm
250μ m
300μ m
425μ m
500μ m
600μ m
Förpackningsstorlek
Hver
Beskrivelse
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
- Woven Wire Mesh Sieve
- Made of Stainless Steel
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 500μ m |
| Type | Sigte |
| Diameter (engelsk) Ydre | 7,87 tommer |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Woven Mesh |
| Si nummer | 2 |