Få mere at vide
Endecotts™ Trådsigte med vævet net
Beskrivelse
Endecotts Vævede trådnetsigter er lavet af rustfrit stål og fås i et bredt udvalg af diametre og åbninger.
- Vævet trådnet sigte
- Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 250μ m |
| Produkttype | Si |
| Diameter (engelsk) Ydre | 300 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11,8 tommer |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |
| Si nummer | 4 |