Få mere at vide
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Artikelnummer. 11571955
Diameter (metrisk) Udvendig:
200 mm
11,8 tommer
300 mm
450 mm
Porestørrelse:
40μ m
75μ m
1 mm
125 μm
150μ m
2 mm
250μ m
300μ m
425μ m
500μ m
600μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11571955
Brand: Endecotts™ 200SIW.075H
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Available in a variety of diameters and apertures
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Tekniske data
Porestørrelse 75μ m
Type Sigte
Diameter (engelsk) Ydre 7,87 tommer
Materiale Rustfrit stål
amerikansk standard nr. 200
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Skærmstørrelse 200 Mesh
Mesh materiale Woven Mesh
Si nummer 200