Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Codice prodotto. 11547474
Click to view available options
Diameter (metrisk) Udvendig:
200 mm
11.8 in.
300 mm
450 mm
Porestørrelse:
40μ m
75μ m
1 mm
125 μm
150μ m
2 mm
250μ m
300μ m
425μ m
500μ m
600μ m
Dimensione della confezione:
Hver
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11547474
Marca: Endecotts™ 200SIW2.00
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Available in a variety of diameters and apertures
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Specifica
Porestørrelse 2 mm
Type Sigte
Diameter (engelsk) Ydre 7,87 tommer
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Skærmstørrelse 10 mesh
Mesh materiale Woven Mesh
Si nummer 10
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato