Få mere at vide
Endecotts™ Trådsigte med vævet net
Artikelnummer. 11517504
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
200 mm
11,8 tommer
300 mm
450 mm
Porestørrelse:
40μ m
75μ m
1 mm
125 μm
150μ m
2 mm
250μ m
300μ m
425μ m
500μ m
600μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Porestørrelse Pakningsstørrelse
11517504 200 mm 150μ m -
11567514 200 mm 40μ m -
11571955 200 mm 75μ m -
11537504 200 mm 125 μm -
15631694 200 mm 125 μm Hver
11557494 200 mm 250μ m -
11537494 200 mm 300μ m Hver
11597484 200 mm 425μ m Hver
15671694 200 mm 500μ m Hver
11577484 200 mm 500μ m -
11557484 200 mm 600μ m Hver
11547474 200 mm 2 mm -
12857980 300 mm 250μ m -
12875691 450 mm 1 mm -
15640470 11,8 tommer 250μ m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11517504 Leverandør Endecotts™ Leverandørnr. 200SIW.150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00 DKK
    1062.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 27.15 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Fås i forskellige diametre og åbninger
Endecotts Vævede trådnetsigter er lavet af rustfrit stål og fås i et bredt udvalg af diametre og åbninger.
  • Vævet trådnet sigte
  • Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Porestørrelse 150μ m
Produkttype Si
Diameter (engelsk) Ydre 7,87 tommer
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Vævet net
Si nummer 7