Få mere at vide
Witeg™ WOV Vakuumovn
Artikelnummer. 15836954
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15836954 30 l
1 options
Artikelnummer. 15836954 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. DH.WOV03030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38084.34 DKK
    32882.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 5201.99 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Meget nem og praktisk til støvsugning og ventilation med en letlæselig vakuummåler.
  • Ideel til tørring, bagning, konditionering, hærdning, udglasning af faste stoffer og væsker, vakuumindsætning, fugttest, anretning og lagringstest og mere
  • 10 til 750 mm Hg, 0,63 mbar
  • Temperaturområde fra stuetemperatur +5° til 200 °C
  • Dørtætning af høj kvalitet: Højtemperatur-silikoneformet pakning
  • Overlegen ensartethed og stabilitet
  • Sikkerhedsvindue: hærdet sikkerhedsglas 12T og polycarbonat 5T
  • RS232C-grænseflade til overvågning og styring
  • Rustfrit stålinteriør, pulverlakeret stålkarrosseri og glasuldsisolering
  • 2x aluminiumshylder inkluderet
  • Opbevaringsfunktion for indstillede værdier af alarm og timer
  • Baggrundsbelysning LCD-skærm
  • CE- og UL/CUL-certificeret og unikt serienummer til sporing
  • Overophednings- og overstrømsbeskyttelse
  • Låsetilstand
  • Sensorfejldetektion og lækageafbryder
  • Jog-Dial-controller (PID) med 2-vejs knap
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 l
Temperatur (metrisk) Omgivende +5° til 200 °C
Vise LCD bagbelyst
Temperaturstabilitet ±2 °C
Stopur 99 timer og 59 min.
Vakuum rækkevidde 10 til 750 mm Hg, 0,63 mbar
Mål (D x B x H) Indvendig 300 x 330 x 300 mm
Dimensioner (L x B x H) 515 x 515 x 587 mm
Elektriske krav 120 V 60 Hz 1-fase AC
Watt 600 w