Få mere at vide
BD Plastipak™ Sår- og blæresprøjte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Beskrivelse
- Meget høj tæthed på grund af tæt, dobbelttætningsring
- Holderingen forhindrer utilsigtet tilbagetrækning af stempelstangen
- Centreret kateterspidsfastgørelse
- Silikoneoliesmøremiddel sikrer, at stemplet glider gradvist og jævnt
- Spraycylinder og stempelstang lavet af polypropylen (PVC-fri)
- Engangssprøjter er EO-steriliseret og individuelt pakket
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 29.4 mm |
| Latex fri | Ja |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Produkttype | Sår/blære sprøjte |
| Engangs | Engangsbrug |
| Gradueringer | 1 mL |
| Mængde | 60 Pk. |
| Volumen (metrisk) | 50 mL |
| Vis mere |