Description
- Til at fange partikler og dråber
- Kan også bruges til trykudligning
- Plast og glas sikkerhedsbelægning
- Holder medfølger
Specifications
Specifications
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Type | Woulff Flask |
| Til brug med (applikation) | Indfangning af partikler/dråber og trykudligning |
| Til brug med (udstyr) | Vakuumpumpe |
| Inkluderer | Holder |
| Materiale (coating) | Plast og glas |
| Volumen (metrisk) | 125 ml |