Få mere at vide
Wortmannin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486397
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16486397 5 mg -
16413668 10 mg -
16472816 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486397 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10197
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Wortmannin (SL-2052; KY-12420) is a potent, selective and irreversible PI3K inhibitor with an IC50 of 3 nM. Wortmannin also blocks autophagy formation, and potently inhibits Polo-like kinase 1 (PlK1) and Plk3 with IC50s of 5.8 and 48 nM, respectively.
Wortmannin (SL-2052
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Wortmannin
CAS 19545-26-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H24O8
Mængde 5 mg
Synonym SL-2052 KY-12420
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.71 mM)
SMIL O=C1C([C@@](CC2)([H])[C@@]3(C)C2=O)=C([C@H](OC(C)=O)C3)[C@]4(C)C5=C1OC=C5C(O[C@@H]4COC)=O
Molekylvægt (g/mol) 428.43
Formel vægt 428.43
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease