Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Wortmannin |
| Smeltepunkt | 234,0 °C til 240,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Mængde | 1 mg |
| Beilstein | 19, IV, 3134 |
| Merck Index | 15, 10251 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol (5 mg/ml), ethanol, chlorform, dmso (25 mg/ml) |
| Formel vægt | 428.4 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Wortmannin
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.