Få mere at vide
R&D Systems™ Wortmannin
Artikelnummer. 30001213
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001213 1 mg
18702564 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30001213 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1232/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 DKK
    1159.20 DKK / 1mg
    Spare 70.80 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent, irreversible inhibitor of PI 3-kinase. Also inhibitor of PLK1
Potent, selective, cell-permeable and irreversible inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase) (IC50 = 2 - 4 nM). Also potently inhibits polo-like kinase 1 (PLK1) (IC50 = 5.8 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19545-26-7
Molekylær formel C23H24O8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Wortmannin
Mængde 1 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 428.44
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 428.44