Få mere at vide
Invitrogen™ WORTMANNIN
Beskrivelse
Wortmannin, a fungal metabolite, is a potent and selective inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase.
Format/Formulation: Lyophilized
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store in freezer (-5 to -30°C). |
| Gen-id (Entrez) | 5290, 5291, 5293, 5294 |
| Oprensningsmetode | TLC |
| Forsendelsestilstand | Dry Ice |
| Specifik hæmning eller mål | PI3-Kinase |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | Wortmannin |
| Inhibitor egenskaber | Chemical |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.4 |
| Vis mere |