Få mere at vide
Techsit Worktech PU Laboratory Chair
Beskrivelse
- PU high chair with adjustable foot ring on glides
- Hard wearing, easy-to-clean PU seat and back
- Fully adjustable seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom
- Class 5 suitable
PU, Lab Chair
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lab Swivel Chair |
| Farve | Black |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Rygstil | Ergonomic |
| Med armlæn | No |
| Med ryglæn | Yes |
| Med hjul | Yes |
| Fodstøtte | No |
| Med lændestøtte | Yes |
| Med Tilt | No |
| Vis mere |