Få mere at vide
Techsit Worktech Laboratory Vinyl Low Chair
Beskrivelse
- Vinyl
- Laboratory low chair on castors
- Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom
- Class 7 suitable
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lab Swivel Chair |
| Farve | Blue |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Rygstil | Ergonomic |
| Stil | On castors |
| Med armlæn | No |
| Med ryglæn | Yes |
| Med hjul | Yes |
| Fodstøtte | No |
| Med lændestøtte | Yes |
| Vis mere |