Få mere at vide
Techsit Worktech Laboratory ESD High Chair
Description
- ESD Cleanroom vinyl high chair with adjustable footring on ESD glides
- Black ESD/Anti-static Vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable Seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom class 7 suitable
- BS EN61340-5-1 Conductivity 104 - 106 Ohms
High ESD Vinly Cleanroom Chair
Spécification
Spécification
| Produkttype | Cleanroom ESD Chair |
| Farve | Black |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Rygstil | Ergonomic |
| Stil | Footrings |
| Med armlæn | No |
| Med ryglæn | Yes |
| Med hjul | No |
| Fodstøtte | Yes |
| Med lændestøtte | Yes |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?