Få mere at vide
Memmert™ Works Calibration Certificate - Factory 160 °C
Artikelnummer. 17120305 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
WTB6
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
17120305 WTB11 -
17120335 WTB15 -
17120365 WTB24 -
17130425 WTB6 Hver
17150385 WTB35 -
17180405 WTB50 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17120305 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. WTB11D00123
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Fabrikskalibreringscertifikat +160 °C
  • Tilbehør
  • Fabrikskalibreringscertifikat
  • 160 °C
Tekniske data
Til brug med (udstyr) WTB11
Produkttype Works Calibration Certificate