Få mere at vide
Memmert™ Works Calibration Certificate - 5, 7 og 10% CO 2
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Specialværkskalibreringscertifikater efter anmodning
- For 5 %, 7 % og 10 % CO 2 (målt ved +37° C)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | ICO50 |
| Produkttype | Works Calibration Certificate |