Få mere at vide
Memmert™ Works Calibration Certificate - 5, 7 og 10% CO 2
Artikelnummer. 17199984 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
17199984 ICO240 Hver
17120025 ICO50 -
17129924 ICO105 -
17159954 ICO150 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17199984 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ICO240D00106
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fabrikskalibreringscertifikat for 5, 7 og 10 % CO 2
  • Specialværkskalibreringscertifikater efter anmodning
  • For 5 %, 7 % og 10 % CO 2 (målt ved +37° C)
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ICO240
Produkttype Works Calibration Certificate