Få mere at vide
Brady™ WorkHorse™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-488
Artikelnummer. 15685604
Skift visning
Størrelse (metrisk):
19,05 x 6,35 mm (B x H)
22,86 x 22,86 mm (B x H)
50,8 x 6,35 mm (B x H)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) unitSize
15685604 50,8 x 6,35 mm (B x H) -
13049302 22,86 x 22,86 mm (B x H) 1 rulning
11553654 19,05 x 6,35 mm (B x H) 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15685604 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029895
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ WorkHorse™ Series Thermal Transfer Printable Labels er konstrueret af polyester og bruges til termiske transferprintere.
  • Fås i forskellige størrelser
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL anerkendt; CSA accepteret
Oversigt Anbefalet båndserie: R4300; 6200 kr
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Polyester (B-488)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, kredsløbskortidentifikation - top gennem hul, komponent- og udstyrsidentifikation, generel og industriel identifikation, mærkeplader
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- THT-15-488-2.5
nr. pr. pakke 2500 Label(s) / Roll
Mængde 2500
Form Rektangel
Størrelse 50.80 mm (W) x 6.35 mm (H)
Størrelse (metrisk) 50,8 x 6,35 mm (B x H)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 320°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +160 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0036 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.094 mm
Dimensioner (L x B) 50.80 mm (W) x 6.35 mm (H)
Længde (engelsk) 0.25 in.
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 50.80 mm
Højde (engelsk) 0,25 tommer
Højde (metrisk) 6.35 mm
Alternativt varenummer THT-15-488-2.5