Få mere at vide
Brady™ WorkHorse™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-488
Artikelnummer. 13049302
Skift visning
Størrelse (metrisk):
19,05 x 6,35 mm (B x H)
22,86 x 22,86 mm (B x H)
50,8 x 6,35 mm (B x H)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) unitSize
13049302 22,86 x 22,86 mm (B x H) 1 rulning
15685604 50,8 x 6,35 mm (B x H) -
11553654 19,05 x 6,35 mm (B x H) 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13049302 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 019261
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ WorkHorse™ Series Thermal Transfer Printable Labels er konstrueret af polyester og bruges til termiske transferprintere.
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL anerkendt; CSA accepteret
Oversigt Anbefalet båndserie: R4300; 6200 kr
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Polyester (B-488)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termiske overførselsprinteretiketter - 3 tommer. Kerne
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, kredsløbskortidentifikation - top gennem hul, komponent- og udstyrsidentifikation, generel og industriel identifikation, mærkeplader
Til brug med (udstyr) Flasker, kolber og fade, koniske og store rør, centrifuger, Eppendorf og PCR-rør, hætteglas og rør, hætteglastoppe
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Model- THT-164-488-1
nr. pr. pakke 1000 Label(s) / Roll
Mængde 1000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
Størrelse (metrisk) 22,86 x 22,86 mm (B x H)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 320°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +160 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0036 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.091 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 25.40 mm
Dimensioner (L x B) 22.86 x 22.86 mm
Længde (engelsk) 0.9 in.
Bredde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 22.86 mm
Højde (engelsk) 0,9 tommer.
Højde (metrisk) 22.86 mm
Alternativt varenummer THT-164-488-1