Få mere at vide
Brady™ WorkHorse™ B-473 Glossy White Polyester Electrostatic Dissipative Labels
Størrelse (engelsk):
0,5 x 0,275 tommer (B x H)
0,65 x 0,2 tommer (B x H)
0,75 x 0,25 tommer (B x H)
1 x 0,375 tommer (B x H)
1 x 0,5 tommer (B x H)
1,5 x 0,25 tommer (B x H)
Mængde:
500/rulle
750/rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL Recognized; CSA Accepted; ESD-approved for IEC 61340-5-1 and EN 100015-1 |
| Oversigt | Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant |
| Klæbende type | Acrylic, Permanent, Static-dissipative |
| Farve | White |
| Slutte | Gloss |
| Materiale | Static-dissipative Polyester (B-473) |
| Produkttype | Electrostatic Dissipative Label |
| Til brug med (applikation) | Circuit Board ID, Electrostatic Dissipative Adhesive |
| Til brug med (udstyr) | BMP™71 Printer |
| Mængde | 750/rulle |
| Vis mere |