Få mere at vide
Brady™ WorkHorse™ B-473 Glossy White Polyester Electrostatic Dissipative Labels
Artikelnummer. 11731745
Størrelse (engelsk):
0,5 x 0,275 tommer (B x H)
0,65 x 0,2 tommer (B x H)
0,75 x 0,25 tommer (B x H)
1 x 0,375 tommer (B x H)
1 x 0,5 tommer (B x H)
1,5 x 0,25 tommer (B x H)
Mængde:
500/rulle
750/rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11731745
Brand: Brady™ 114792
For use in commercial/industrial applications. Brady B-473 gloss polyester with permanent static dissipative adhesive and liner are for use with BMP71 printer.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognized; CSA Accepted; ESD-approved for IEC 61340-5-1 and EN 100015-1
Oversigt Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Klæbende type Acrylic, Permanent, Static-dissipative
Farve White
Slutte Gloss
Materiale Static-dissipative Polyester (B-473)
Produkttype Electrostatic Dissipative Label
Til brug med (applikation) Circuit Board ID, Electrostatic Dissipative Adhesive
Til brug med (udstyr) BMP™71 Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 750/rulle
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 1,5 x 0,25 tommer (B x H)
Størrelse (metrisk) 38.1 x 6.4 mm (W x H)
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +120°C
Tykkelse (engelsk) 0.0035 in.
Tykkelse (metrisk) 0.09 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 9.53 mm
Dimensioner (LxB) 6.35 x 38.10 mm
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Højde (metrisk) 6.35 mm