Få mere at vide
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Artikelnummer. 12890059
Størrelse (engelsk):
0,25 x 0,25 tommer
0,375 x 0,375 tommer
0,4 x 0,4 tommer (B x H)
0,5 x 0,2 tommer (B x H)
0,5 x 0,5 tommer
0,9 x 0,25 tommer (B x H)
1 x 0,187 tommer (B x H)
1 x 0,275 tommer (B x H)
1 x 0,375 tommer (B x H)
1 x 0,5 tommer (B x H)
1 x 1 tomme (B x H)
1,13 x 0,5 tommer (B x H)
1,25 x 0,25 tommer (B x H)
1,5 x 0,125 tommer (B x H)
1,5 x 0,25 tommer (B x H)
1,5 x 0,5 tommer (B x H)
1,5 x 1,5 tommer
2 x 0,25 tommer (B x H)
2 x 1 tommer (B x H)
2,75 x 1,25 tommer (B x H)
3 x 1 tommer (B x H)
3 x 1,9 tommer (B x H)
4 x 1 tomme (B x H)
4 x 1,9 tommer (B x H)
50 fod x 0,5 tommer,
Mængde:
1 stk.
100/pakke
1000/pakke
250/rulle
2500/rulle
500/rulle
5000/rulle
750/rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12890059
Brand: Brady™ 114816
For use in commercial/industrial applications. Brady B-423 polyester label are for use with BMP71 printer.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL recognized, CSA accepted, AGA approved, Halogen free (DIN VDE 0472/part 815)
Oversigt Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve White
Slutte Gloss
Materiale Polyester (B-423)
Produkttype Thermal Transfer Printer Label
Til brug med (applikation) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates
Til brug med (udstyr) BMP™71 Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 250/rulle
Form Square
Størrelse (engelsk) 1,5 x 1,5 tommer
Størrelse (metrisk) 38.1 x 38.1 mm
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +110°C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 41.28 mm
Dimensioner (LxB) 38.10 x 38.10 mm
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Højde (metrisk) 38.10 mm