Få mere at vide
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Artikelnummer. 11761835
Størrelse (engelsk):
0.25 x 0.25 in.
0.375 x 0.375 in.
0.4 x 0.4 in. (W x H)
0.5 x 0.2 in. (W x H)
0.5 x 0.5 in.
0.9 x 0.25 in. (W x H)
1 x 0.187 in. (W x H)
1 x 0.275 in. (W x H)
1 x 0.375 in. (W x H)
1 x 0.5 in. (W x H)
1 x 1 in. (W x H)
1.13 x 0.5 in. (W x H)
1.25 x 0.25 in. (W x H)
1.5 x 0.125 in. (W x H)
1.5 x 0.25 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 1.5 in.
2 x 0.25 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
2.75 x 1.25 in. (W x H)
3 x 1 in. (W x H)
3 x 1.9 in. (W x H)
4 x 1 in. (W x H)
4 x 1.9 in. (W x H)
50 ft. x 0.5 in.
Mængde:
1 Ea.
100/Pk.
1000/Pk.
250/Roll
2500/Roll
500/Roll
5000/Roll
750/Roll
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11761835
Brand: Brady™ 115026
For use in commercial/industrial applications. Brady B-423 polyester label are for use with BMP71 printer.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL recognized, CSA accepted, AGA approved, Halogen free (DIN VDE 0472/part 815)
Oversigt Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve White
Slutte Gloss
Materiale Polyester (B-423)
Produkttype Thermal Transfer Printer Label
Til brug med (applikation) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates
Til brug med (udstyr) BMP™71 Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 5000/Roll
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 1.5 x 0.5 in. (W x H)
Størrelse (metrisk) 38.1 x 12.7 mm (W x H)
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +110°C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.88 mm
Dimensioner (LxB) 12.70 x 38.10 mm
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Højde (metrisk) 12.70 mm