Få mere at vide
Woodsafe™ Woodsafe Sharpsbin holdere
Artikelnummer. p-200048544
Til brug med (udstyr):
0,5 L Woodsafe containere
2 og 3 L Woodsafe containere
25 L og 50 L Woodsafe containere
6 L og 12 L Woodsafe containere
Woodsafe indehavere
Produkttype:
Bordmontering
Holder
Snorkrog
Vogn
Artikelnummer. 18732815
Brand: Woodsafe™ 5000048
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til Woodsafe skarpe skraldespande og kliniske affaldsspande. Holdere og vogne.
  • Woodsafe™ tilbyde en bæredygtig klinisk affaldshåndteringsløsning produceret med restprodukter fra skovindustrien
  • Sænker CO2-fodaftrykket med mere end 60 %, bevist i fuld LCA
  • Stabile holdere og vogne
Tekniske data
Oversigt Woodsafe Sharpsbin holdere
Dimensioner (L x B x H) 12 x 10 x 8 cm
Mængde 10
Til brug med (udstyr) Woodsafe indehavere
Monteringstype Justerbar 2 mm til 30 mm
Produkttype Bordmontering
Lavere klimapåvirkning og ACT mærke