Få mere at vide
Woodsafe™ Woodsafe Sharpsbin holdere
Artikelnummer. 18742815
Til brug med (udstyr):
0,5 L Woodsafe containere
2 og 3 L Woodsafe containere
25 L og 50 L Woodsafe containere
6 L og 12 L Woodsafe containere
Woodsafe indehavere
Produkttype:
Bordmontering
Holder
Snorkrog
Vogn
Artikelnummer. 18742815
Brand: Woodsafe™ 5120028
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til Woodsafe skarpe skraldespande og kliniske affaldsspande. Holdere og vogne.
  • Woodsafe™ tilbyde en bæredygtig klinisk affaldshåndteringsløsning produceret med restprodukter fra skovindustrien
  • Sænker CO2-fodaftrykket med mere end 60 %, bevist i fuld LCA
  • Stabile holdere og vogne
Tekniske data
Oversigt Woodsafe Sharpsbin holdere
Til brug med (udstyr) 6 L og 12 L Woodsafe containere
Produkttype Holder
Lavere klimapåvirkning og ACT mærke