Få mere at vide
Woodsafe™ Woodsafe Sharpsbin holdere
Til brug med (udstyr):
0,5 L Woodsafe containere
2 og 3 L Woodsafe containere
25 L og 50 L Woodsafe containere
6 L og 12 L Woodsafe containere
Woodsafe indehavere
Produkttype:
Bordmontering
Holder
Snorkrog
Vogn
Beskrivelse
- Woodsafe™ tilbyde en bæredygtig klinisk affaldshåndteringsløsning produceret med restprodukter fra skovindustrien
- Sænker CO2-fodaftrykket med mere end 60 %, bevist i fuld LCA
- Stabile holdere og vogne
Tekniske data
Tekniske data
| Design | Hvid metal streng |
| Oversigt | Woodsafe Sharpsbin holdere |
| Dimensioner (L x B x H) | 20.5 x 6.5 x 11 cm |
| Til brug med (udstyr) | 0,5 L Woodsafe containere |
| Produkttype | Holder |
Lavere klimapåvirkning og ACT mærke