Få mere at vide
Wooden Dissecting Board With Frame Edges
Artikelnummer. 13132141
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
550 x 400 x 17 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
13132141 550 x 400 x 17 mm
1 options
Artikelnummer. 13132141 Leverandør S Murray SAMCO Leverandørnr. Y335/02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Produkttype Dissecting Board
Materiale Wood
Dimensioner (L x B x H) 550 x 400 x 17 mm
Højde (metrisk) 30 mm