Få mere at vide
Pinnacle Brush™ Træbægerbørster
Artikelnummer. p-8000740
Størrelse:
80 x 50 x 150 mm
Børsteomkreds: 18 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 12891924
Brand: Pinnacle Brush™ M2117
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med børstehår i midten. Pinnacle Brush™ Tube træbægerbørster tilbyder skånsom rengøring af bægerglas.
  • Afrundet form
  • Træhåndtag
Tekniske data
Produkttype Bægerbørste
Børstemateriale Fiber
Håndtag Materiale Træ
Diameter (metrisk) 5.7 cm
Til brug med (udstyr) Bægerglas
Længde (metrisk) 41 cm
Længde (metrisk) børste 15.5 cm
Længde (metrisk) håndtag 25.5 cm
Mængde 6 Pk.
Størrelse Børsteomkreds: 18 cm