Få mere at vide
Pinnacle Brush™ Træbægerbørster
Beskrivelse
- Afrundet form
- Træhåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bægerbørste |
| Børstemateriale | Fiber |
| Håndtag Materiale | Træ |
| Diameter (metrisk) | 5.7 cm |
| Til brug med (udstyr) | Bægerglas |
| Længde (metrisk) | 41 cm |
| Længde (metrisk) børste | 15.5 cm |
| Længde (metrisk) håndtag | 25.5 cm |
| Mængde | 6 Pk. |
| Størrelse | Børsteomkreds: 18 cm |