Få mere at vide
Heinz Herenz Træapplikator med cellulose bud standardspids
Beskrivelse
Vi tilbyder et bredt udvalg af sterile og ikke-sterile vatpinde:
- Træ-, PS-, PP-, aluminium- eller papirapplikator
- Hver i forskellige længder tilgængelige
- Med bomuld, viskose, polyester eller skumhoved
- Diameter på hovederne: lille, mellem eller store
- Dette sikrer, at det rette instrument er tilgængeligt til enhver særlig anvendelse.
- For eksempel anbefales vatpinde med bomuldsspids til brug af øre-næse-hals-specialister.
- Vores sterile vatpinde er alle individuelt indpakket.
Bemærk venligst inden for det medicinske felt:
- Kun egnet til engangsbrug
- Kun brug af medicinsk personale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Håndtag Materiale | Træ |
| Produkttype | Applikatorstav |
| Tip materiale | Træ |
| Tip Type | Standard |