Få mere at vide
Heinz Herenz Træapplikator steril enkelt vatpind
Artikelnummer. 30158377
Skift visning
Tip Type:
Single End
Artikelnummer. Tip Type
30158377 Single End
1 options
Artikelnummer. 30158377 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1030619
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.70 DKK
    147.35 DKK / Pakke med 100
    Spare 14.35 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Steril træapplikator med enkelt vatpind. Dobbelt pakket.
Vi tilbyder et bredt udvalg af sterile og ikke-sterile vatpinde:
  • Træ-, PS-, PP-, aluminium- eller papirapplikator
  • Hver i forskellige længder tilgængelige
  • Med bomuld, viskose, polyester eller skumhoved
  • Diameter på hovederne: lille, mellem eller store
  • Dette sikrer, at det rette instrument er tilgængeligt til enhver særlig anvendelse.
  • For eksempel anbefales vatpinde med bomuldsspids til brug af øre-næse-hals-specialister.
  • Vores sterile vatpinde er alle individuelt indpakket.
Bemærk venligst inden for det medicinske felt:
  • Kun egnet til engangsbrug
  • Kun brug af medicinsk personale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Steril
Håndtag Materiale Træ
Produkttype Vamuldspinne
Tip materiale Bomuld
Tip Type Single End