Få mere at vide
Heinz Herenz Træapplikator med lille enkelt vatpind med én endespids
Artikelnummer. 10654373
Skift visning
Tip Type:
Single End
Artikelnummer. Tip Type
10654373 Single End
1 options
Artikelnummer. 10654373 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1030419
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.49 DKK
    184.21 DKK / Pakke med 100
    Spare 79.28 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Træapplikator, WA 1 shilling. Steril enkelt vatpind med en enkelt vatpind pakket i peel-pack. ETO-steriliseret.
Vi tilbyder et bredt udvalg af sterile og ikke-sterile vatpinde:
  • Træ-, PS-, PP-, aluminium- eller papirapplikator
  • Hver i forskellige længder tilgængelige
  • Med bomuld, viskose, polyester eller skumhoved
  • Diameter på hovederne: lille, mellem eller store
  • Dette sikrer, at det rette instrument er tilgængeligt til enhver særlig anvendelse.
  • For eksempel anbefales vatpinde med bomuldsspids til brug af øre-næse-hals-specialister.
  • Vores sterile vatpinde er alle individuelt indpakket.
Bemærk venligst inden for det medicinske felt:
  • Kun egnet til engangsbrug
  • Kun brug af medicinsk personale
  • Denne applikatorstørrelse: En enkelt vatpind er 4 til 5 x 12 mm, og en træpind er 150 x 2,2 mm
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Steril
Applikator materiale Wooden
Håndtag Materiale Træ
Produkttype Vamuldspinne, Applicator
Tip materiale Bomuld
Tip Type Single End
Diameter (metrisk) spids 5 to 5.5mm
Længde (metrisk) 12mm
Mængde 100Bag