Få mere at vide
Heinz Herenz Træapplikator med enkelt vatpind og enkelt endespids
Artikelnummer. 30158383
Skift visning
Tip Type:
Single End
Artikelnummer. Tip Type
30158383 Single End
1 options
Artikelnummer. 30158383 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1030118
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Træpåfører med enkelt vatpind.
Vi tilbyder et bredt udvalg af sterile og ikke-sterile vatpinde:
  • Træ-, PS-, PP-, aluminium- eller papirapplikator
  • Hver i forskellige længder tilgængelige
  • Med bomuld, viskose, polyester eller skumhoved
  • Diameter på hovederne: lille, mellem eller store
  • Dette sikrer, at det rette instrument er tilgængeligt til enhver særlig anvendelse.
  • For eksempel anbefales vatpinde med bomuldsspids til brug af øre-næse-hals-specialister.
  • Vores sterile vatpinde er alle individuelt indpakket.
Bemærk venligst inden for det medicinske felt:
  • Kun egnet til engangsbrug
  • Kun brug af medicinsk personale
  • Denne applikatorstørrelse: enkelt vatpind er 5,0 til 5,5 x 12 mm og træpind 150 x 2,2 mm
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Håndtag Materiale Træ
Produkttype Vamuldspinne
Tip materiale Bomuld
Tip Type Single End