Få mere at vide
Bochem™ Træ/rustfrit stål Diamant blyant
Beskrivelse
- Oktaeder punkt
- Træ/stål
- Brugt til at skære diamant
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Diamant blyant |
| Længde (metrisk) | 150/135 mm |
| Materiale | Træ, Stål |
| Til brug med (applikation) | Brugt til at skære diamant |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |