Få mere at vide
mb2 Wood Chair on Glides
Til brug med (applikation):
For Table
Beskrivelse
- Chair in wood
- Seat and back in 8 mm plywood
- Backrest adjustable in depth by wheel.
- Pneumatic cylinder middle
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- Glides
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Højformet stol |
| Farve | Beech |
| Justerbar (højde) | Yes |
| Justerbar | Height |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Rygstil | Standard |
| Til brug med (applikation) | For Table |
| Højde (metrisk) | 700 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Siddehøjde | 460 to 640 mm |
| Vis mere |