Få mere at vide
Wood's Metal, Pure, MP70 °C
Artikelnummer. 10647042 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10647042 500 g 500g
10142210 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10647042 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. W/0350/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 76093-98-6
Molekylær formel Bi·Cd·Pb·Sn
MDL nummer 198175
Tekniske data
Farve Gray
Smeltepunkt 70°C
Mængde 500 g
Emballage Plastic powder jar
Form Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Wood's metal m.p. ca. 70°C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P263-Undgå kontakt under graviditet/amning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismuth alloy, base,Bi 50, Pb 25, Cd 12, Sn 12, Cadmium, Tin, Lead
  • REA17-CMR1-Udelukkende til erhvervsmæssig brug