Få mere at vide
Træs metal, klump (ca. 100 mm), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10289043
Brand: Thermo Scientific Acros 388551000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 76093-98-6 | Pb·Sn
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76093-98-6
Molekylær formel Pb·Sn
MDL nummer MFCD00198175
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Wood's metal
Farve Sølv til grå
Smeltepunkt 70.0°C
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Form Rod
Formel vægt 647.28