Få mere at vide
Zwiebel™ Trækasser
Til brug med (applikation):
Til 1000g vægt
Til 100g vægt
Til 10g vægt
Til 200 g vægt
Til 50 g vægt
Beskrivelse
Tom trækasse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trækasse |
| Til brug med (applikation) | Til 1000g vægt |
| Mængde | 1 hver |