Få mere at vide
Zwiebel™ Trækasser
Artikelnummer. 11730523
Til brug med (applikation):
Til 1000g vægt
Til 100g vægt
Til 10g vægt
Til 200 g vægt
Til 50 g vægt
Artikelnummer. 11730523
Brand: Zwiebel™ PBI23857
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at indeholde vægte i E1/E2-klassen
Tom trækasse
Tekniske data
Produkttype Trækasse
Til brug med (applikation) Til 200 g vægt
Mængde 1 hver