Få mere at vide
Cofra Sikkerhedssko til kvinder, Paula-serien
Beskrivelse
- Almindelige sikkerhedssko med snøre
- Vandafvisende åndbar sort nubuck overdel
- Ståltåkapper, der tåler 200J
- Stærk EVA-nitril antistatisk fodseng
- Åndbar polyamid indvendig foring
- Skridsikker polyurethan sål
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort |
| Fodseng materiale | EVA-Nitril |
| Liner materiale | Polyamid |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 7 |
| Sål funktioner | Anti-skrid |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Tå materiale | Stål |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20345:2011 |
| Vis mere |