Få mere at vide
Fisherbrand™ Laboratoriefrakker i poly/bomuld til kvinder
Shop alle Fisherbrand produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Længde (engelsk):
37,0 tommer.
37,8''
38,6 tommer.
39,4 tommer
40,2 tommer.
40,9 tommer.
41,7 tommer.
42,5 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af 65/35 polybomuld
- En udvendig venstre brystlomme, to udvendige nederste lommer
- Standard spids krave
- Forreste knaplukning
- Lige manchetter
- Hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke til generelle formål |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Kvinders |
| Materiale | Polybomuld |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Knapper |
| Manchet stil | Åben |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Antal lommer | 3 |
| Vis mere |