Beskrivelse
- Fremstillet af 65/35 polybomuld
- En udvendig venstre brystlomme, to udvendige nederste lommer
- Standard spids krave
- Forreste knaplukning
- Lige manchetter
- Hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Generelt laboratoriekittel |
| Størrelse | Større |
| Køn | Kvinders |
| Materiale | Polybomuld |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Knapper |
| Manchet stil | Åben |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Antal lommer | 3 |
| Vis mere |