Få mere at vide
Fisherbrand™ Laboratoriefrakker i poly/bomuld til kvinder
Artikelnummer. 15807101 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Længde (engelsk):
37,0 tommer.
37,8''
38,6 tommer.
39,4 tommer
40,2 tommer.
40,9 tommer.
41,7 tommer.
42,5 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
15807101 X-Small 37,0 tommer. Hver
15817101 Lille 37,8'' Hver
15827101 Medium 38,6 tommer. Hver
15837101 Større 39,4 tommer Hver
15847101 X-Large 40,2 tommer. -
15857101 2X-stor 40,9 tommer. Hver
15867101 3X-Large 41,7 tommer. Hver
15877101 4X-stor 42,5 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15807101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 DKK
    79.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 61.38 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Generøst størrelse for komfort med bælte på ryggen.
  • Fremstillet af 65/35 polybomuld
  • En udvendig venstre brystlomme, to udvendige nederste lommer
  • Standard spids krave
  • Forreste knaplukning
  • Lige manchetter
  • Hvid
Tekniske data
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse X-Small
Køn Kvinders
Materiale Polybomuld
Farve Hvid
Lukketype Knapper
Manchet stil Åben
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Antal lommer 3
Krave type Standard spids
Længde (engelsk) 37,0 tommer.
Vis mere Vis mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.