Få mere at vide
Logistik™ Women's Fitted Polycotton Laboratory Coats
Størrelse:
8
10
12
14
20
22
Størrelse (metrisk) bryst:
84 cm
88 cm
92 cm
96 cm
108 cm
112 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- With two lower pockets and breast pocket
- Stud fastened cuff
- Concealed stud fastened front
- Polyester/cotton
- Polycotton
- Not CE marked
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | General Purpose Lab Coat |
| Størrelse | 8 |
| Køn | Women's |
| Materiale | Polycotton |
| Farve | White |
| Manchet stil | Stud-fastened |
| Engangs | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stil | Tailored |
| Antal lommer | 3 |
| Vis mere |