Beskrivelse
- Påsyede lommer i siderne med venstre brystlomme til praktisk opbevaring
- Lang, let taljet pasform
- Reverskrave
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke til generelle formål |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Kvinders |
| Materiale | Polyester, Bomuld |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Snaps |
| Manchet stil | Stud-fastgjort |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Ingen |
| Vis mere |