Få mere at vide
Gilac™ Kvinder 1 L urinal
Artikelnummer. 17918981
Skift visning
Farve:
Grøn
Artikelnummer. Farve
17918981 Grøn
1 options
Artikelnummer. 17918981 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G123708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.65 DKK
    70.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.85 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kvinders 1 L urinal er velegnet til hospitalsbrug.
  • Velegnet til hospitalsbrug.
  • Gennemskinnelig, niveau synlig, med volumen gradueringer.
  • Afrundet design og meget tyk.
  • Ikke let at knække, når den tabes.
  • Enestående holdbarhed selv i den intensive brugscyklus.
  • Produktet desinficeres i en grydevasker.
  • Undersøgt produktergonomi sikrer optimal rengøring.
  • Udstyr ved stuetemperatur for at undgå den kolde fornemmelse, der opleves med ækvivalenter i rustfrit stål.
Tekniske data
Produkttype Urinal
Farve Grøn
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Volumen (engelsk) 0,3 gal.
Volumen (metrisk) 1 L