Få mere at vide
Wogonoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Wogonoside |
| CAS | 51059-44-0 |
| Molekylær formel | C22 H20 O11 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranosiduronic acid','5-hydroxy-8-methoxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl, 5-Hydroxy-8-methoxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, Glychionide B, Oroxindin, Wogonin 7-O-glucuronide, Wogonin 7-O-β-D-glucuronide, Wogonin 7-O-β-D-glucuronopyranoside, Wogonin 7-glucuronide, Wogonin 7-β-D-glucuronide, Wogonoside |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O11/c1-30-18-13(32-22-17(27)15(25)16(26)20(33-22)21(28)29)8-11(24)14-10(23)7-12(31-19(14)18)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15-17,20,22,24-27H,1H3,(H,28,29)/t15-,16-,17+,20-,22+/m0/s1 |
| SMIL | COc1c(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc13)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(5-hydroxy-8-methoxy-4-oxo-2-phenylchromen-7-yl)oxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 460.39 |
| Formel vægt | 460.1006 |