Få mere at vide
MedChemExpress Wogonin
Artikelnummer. 16468968
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16468968 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16468968 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0400
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Wogonin is a naturally occurring mono-flavonoid, can inhibit the activity of CDK8 and Wnt, and exhibits anti-inflammatory and anti-tumor effects.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 284.26 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 632-85-9
Produkttype Natural Products
Renhed 98.87%
Opløselighed DMSO : 62.5 mg/mL (219.87 mM∣Need ultrasonic)
Mål CDK∣Wnt∣Autophagy∣Apoptosis